1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952731-1G OR952731-250MG
APOSOR952731-1GEA 364 EUR
APOSOR952731-1G APOSOR952731-250MG
1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid 98%
1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05270868
Núm. CAS: 691363-31-2