4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR952757-1G OR952757-25G OR952757-5G
APOSOR952757-1GEA 27.7 EUR
APOSOR952757-1G APOSOR952757-25G APOSOR952757-5G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₅BrN₂O₂
MW: 205.02 g/mol
Pto. de fusión: 200…220 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00463988
Núm. CAS: 84547-86-4