6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952811-1G OR952811-25G OR952811-5G
APOSOR952811-1GEA 0 EUR
APOSOR952811-1G APOSOR952811-25G APOSOR952811-5G
6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine 97%
6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
Formula: C₇H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01664218
Núm. CAS: 52112-68-2