3',5'-Dihidroxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(3,5-Dihidroxifenil)etan-1-ona
OR952849-100G OR952849-500G
APOSOR952849-100GEA 91.5 EUR
APOSOR952849-100G APOSOR952849-500G
3',5'-Dihidroxiacetofenona 98%
3',5'-Dihidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002290
Núm. CAS: 51863-60-6