Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
OR952913-5G
APOSOR952913-5GEA 72.5 EUR
APOSOR952913-5G
Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate 98%
Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08702763
Núm. CAS: 96835-17-5