Boc-D-Alanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
OR952941-100G OR952941-1KG OR952941-500G
APOSOR952941-100GEA 74.1 EUR
APOSOR952941-100G APOSOR952941-1KG APOSOR952941-500G
Boc-D-Alanine 98%
Boc-D-Alanine
Formula: C₈H₁₅NO₄
MW: 189,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063123
Núm. CAS: 7764-95-6