Butyl cyclopropanesulphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952957-1G OR952957-5G
APOSOR952957-1GEA 0 EUR
APOSOR952957-1G APOSOR952957-5G
Butyl cyclopropanesulphonate 95%
Butyl cyclopropanesulphonate
Formula: C₇H₁₄O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261379
Núm. CAS: 83635-12-5