Methyl-2-oxobutanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Butanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-Oxobutyric acid methyll ester, Butyric acid, 2-oxo-, methyl ester, Methyl α-oxobutyrate, Methyl 2-Oxobutyrate, Methyl 2-oxobutanoate
OR952993-10G OR952993-25G OR952993-5G
APOSOR952993-10GEA 0 EUR
APOSOR952993-10G APOSOR952993-25G APOSOR952993-5G
Methyl-2-oxobutanoate 95%
Methyl-2-oxobutanoate
Formula: C₅H₈O₃
MW: 116,115 Da
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093092
Núm. CAS: 3952-66-7