Ácido 2-fenilisobutirico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952994-100G OR952994-500G
APOSOR952994-100GEA 0 EUR
APOSOR952994-100G APOSOR952994-500G
Ácido 2-fenilisobutirico 98%
Ácido 2-fenilisobutirico
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014332
Núm. CAS: 826-55-1