2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Piperidyl)isopropyl Alcohol
OR953011-5G
APOSOR953011-5GEA 71.2 EUR
APOSOR953011-5G
2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
2-(4-Piperidyl)-2-propanol
Formula: C₈H₁₇NO
MW: 143,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797159
Núm. CAS: 22990-34-7