Methyl-3-nitrophenylacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953022-1G
OR953022-5G
APOSOR953022-1GEA
0
EUR
APOSOR953022-1G
APOSOR953022-5G
Methyl-3-nitrophenylacetate 97%
Methyl-3-nitrophenylacetate
Formula:
C₉H₉NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08669939 Núm. CAS: 10268-12-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...