1-(3-Methylphenyl)cyclopropanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(m-Tolyl)cyclopropanamine, 1-(p-tolyl)cyclopropanamine
OR953037-1G OR953037-250MG
APOSOR953037-1GEA 517 EUR
APOSOR953037-1G APOSOR953037-250MG
1-(3-Methylphenyl)cyclopropanamine 95%
1-(3-Methylphenyl)cyclopropanamine
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374481
Núm. CAS: 503417-30-9