3-Pyrazol-1-ylpropionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953062-1G OR953062-5G
APOSOR953062-1GEA 55.1 EUR
APOSOR953062-1G APOSOR953062-5G
3-Pyrazol-1-ylpropionic acid 98%
3-Pyrazol-1-ylpropionic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01822327
Núm. CAS: 89532-73-0