Methyl thiazole-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-thiazolecarboxylate
OR953064-5G
APOSOR953064-5GEA 89.9 EUR
APOSOR953064-5G
Methyl thiazole-2-carboxylate 98%
Methyl thiazole-2-carboxylate
Formula: C₅H₅NO₂S
MW: 143,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18075580
Núm. CAS: 55842-56-3