Ethyl pyrimidine-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-pyrimidinecarboxylate
OR953072-1G OR953072-25G OR953072-5G
APOSOR953072-1GEA 56.7 EUR
APOSOR953072-1G APOSOR953072-25G APOSOR953072-5G
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate 95%
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832999
Núm. CAS: 62846-82-6