N-Boc-4-(fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Boc-4-(Fmoc-amino)-piperidine-4-carboxylic acid, N-Boc-4-(Fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid
OR953106-1G OR953106-500MG OR953106-5G
APOSOR953106-1GEA 256 EUR
APOSOR953106-1G APOSOR953106-500MG APOSOR953106-5G
N-Boc-4-(fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid 97%
N-Boc-4-(fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₂₆H₃₀N₂O₆
MW: 466.534 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318741
Núm. CAS: 183673-66-7