N,N-Dimethyl-3-nitropyridin-2-amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953155-1G OR953155-5G
APOSOR953155-1GEA 0 EUR
APOSOR953155-1G APOSOR953155-5G
N,N-Dimethyl-3-nitropyridin-2-amine 96%
N,N-Dimethyl-3-nitropyridin-2-amine
Formula: C₇H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00956024
Núm. CAS: 5028-23-9