3-Etilanilina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953182-100G OR953182-25G
APOSOR953182-100GEA 227 EUR
APOSOR953182-100G APOSOR953182-25G
3-Etilanilina 95%
3-Etilanilina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007818
Núm. CAS: 587-02-0