Alcohol 2,6-dicloro-α-metilbencilico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953192-5G
APOSOR953192-5GEA 55.1 EUR
APOSOR953192-5G
Alcohol 2,6-dicloro-α-metilbencilico 95%
Alcohol 2,6-dicloro-α-metilbencilico
Formula: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016853
Núm. CAS: 53066-19-6