Alcohol 2,5-dicloro-α-metilbencilico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953205-25G
APOSOR953205-25GEA 111 EUR
APOSOR953205-25G
Alcohol 2,5-dicloro-α-metilbencilico 95%
Alcohol 2,5-dicloro-α-metilbencilico
Formula: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021861
Núm. CAS: 1475-12-3