Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR953214-1G OR953214-250MG OR953214-5G
APOSOR953214-1GEA 168 EUR
APOSOR953214-1G APOSOR953214-250MG APOSOR953214-5G
Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Methyl-3-morpholinecarboxylate
Formula: C₆H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038676
Núm. CAS: 126264-49-1