3-Aminopiperidin-2-one 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953224-1G
OR953224-25G
OR953224-5G
OR953224-0.8G
APOSOR953224-1GEA
60.9
EUR
APOSOR953224-1G
APOSOR953224-25G
APOSOR953224-5G
APOSOR953224-0.8G
3-Aminopiperidin-2-one 96%
3-Aminopiperidin-2-one
Formula:
C5H10N2O Pto. Ebullición: 125…135 °C Pto. de fusión: 49…52 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD06809610 Núm. CAS: 1892-22-4 |
Resultados test especificaciones
Purity | 96% |