Methyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953239-1G OR953239-5G
APOSOR953239-1GEA 328 EUR
APOSOR953239-1G APOSOR953239-5G
Methyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Methyl pyridazine-4-carboxylate
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953488
Núm. CAS: 34231-77-1