4-Oxocyclohexanecarbonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Oxo-cyclohexanecarbonitrile
OR953285-5G
APOSOR953285-5GEA 145 EUR
APOSOR953285-5G
4-Oxocyclohexanecarbonitrile 96%
4-Oxocyclohexanecarbonitrile
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,1500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847831
Núm. CAS: 34916-10-4