1H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,3-Dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
OR953324-1G
APOSOR953324-1GEA 132 EUR
APOSOR953324-1G
1H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one 98%
1H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formula: C₆H₅N₃O
MW: 135,1200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464845
Núm. CAS: 16328-62-4