1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953326-1G OR953326-5G
APOSOR953326-1GEA 0 EUR
APOSOR953326-1G APOSOR953326-5G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbonitrile 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbonitrile
Formula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037879
Núm. CAS: 69947-09-7