3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(1-Pyrazolyl)-1-propanol
OR953335-1G OR953335-25G OR953335-5G
APOSOR953335-1GEA 53.8 EUR
APOSOR953335-1G APOSOR953335-25G APOSOR953335-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Formula: C₆H₁₀N₂O
MW: 126,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03727229
Núm. CAS: 180741-37-1