Ácido 2-tiofenobutirico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953352-100G OR953352-25G OR953352-5G
APOSOR953352-100GEA 864 EUR
APOSOR953352-100G APOSOR953352-25G APOSOR953352-5G
Ácido 2-tiofenobutirico 97%
Ácido 2-tiofenobutirico
Formula: C₈H₁₀O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005463
Núm. CAS: 4653-11-6