Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, H-Aib-OMe.HCl, Methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, H-Aib-OMe·HCl
OR953353-100G OR953353-25G OR953353-5G OR953353-500G
APOSOR953353-100GEA 71.2 EUR
APOSOR953353-100G APOSOR953353-25G APOSOR953353-5G APOSOR953353-500G
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153,6 g/mol
Pto. de fusión: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00214247
Núm. CAS: 15028-41-8