Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate
OR953363-25G
APOSOR953363-25GEA 85.7 EUR
APOSOR953363-25G
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate 96%
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234332
Núm. CAS: 81452-54-2