(3-Clorofenil)acetato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl (3-chlorophenyl)acetate, Ethyl 2-(3-chlorophenyl)acetate
OR953372-25G
APOSOR953372-25GEA 95.7 EUR
APOSOR953372-25G
(3-Clorofenil)acetato de etilo 98%
(3-Clorofenil)acetato de etilo
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃
MW: 198,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787498
Núm. CAS: 14062-29-4