6-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
OR953373-1G OR953373-5G
APOSOR953373-1GEA 150 EUR
APOSOR953373-1G APOSOR953373-5G
6-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 98%
6-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formula: C₆H₅ClN₄
MW: 168,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00975127
Núm. CAS: 7197-01-5