1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclopropyl(phenyl)methanamine
OR953381-250MG OR953381-1G OR953381-5G
APOSOR953381-250MGEA 105 EUR
APOSOR953381-250MG APOSOR953381-1G APOSOR953381-5G
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05191945
Núm. CAS: 23459-38-3