4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953395-1G OR953395-250MG
APOSOR953395-1GEA 328 EUR
APOSOR953395-1G APOSOR953395-250MG
4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02571849
Núm. CAS: 16168-93-7