[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethanamine
OR953396-1G OR953396-5G
APOSOR953396-1GEA 219 EUR
APOSOR953396-1G APOSOR953396-5G
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formula: C₈H₂₀Cl₂N₂
MW: 215,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09455608
Núm. CAS: 20845-38-9