1-(2-Nitrophenyl)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953402-1G OR953402-5G
APOSOR953402-1GEA 0 EUR
APOSOR953402-1G APOSOR953402-5G
1-(2-Nitrophenyl)ethanol 95%
1-(2-Nitrophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683380
Núm. CAS: 3205-25-2