2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953413-1G OR953413-5G
APOSOR953413-1GEA 97.3 EUR
APOSOR953413-1G APOSOR953413-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylic acid methyl ester 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00297092
Núm. CAS: 3663-79-4