Ethyl-4-formyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-formyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR953463-1G
APOSOR953463-1GEA 79.9 EUR
APOSOR953463-1G
Ethyl-4-formyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03768340
Núm. CAS: 179692-09-2