Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, Ethyl 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR953465-1G OR953465-5G
APOSOR953465-1GEA 43.5 EUR
APOSOR953465-1G APOSOR953465-5G
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04122505
Núm. CAS: 7126-57-0