4-Methylisatin 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953472-1G
OR953472-250MG
APOSOR953472-1GEA
632
EUR
APOSOR953472-1G
APOSOR953472-250MG
4-Methylisatin 95%
4-Methylisatin
Formula:
C₉H₇NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00463404 Núm. CAS: 1128-44-5 |