2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,5-Dihydroxy-4-acetyltoluene
OR953477-1G OR953477-5G
APOSOR953477-1GEA 92.8 EUR
APOSOR953477-1G APOSOR953477-5G
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone 95%
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.1739 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656138
Núm. CAS: 1634-34-0