(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Rasagiline, (1R)-N-prop-2-ynylindan-1-amine
OR953478-10G OR953478-1G OR953478-5G
APOSOR953478-10GEA 0 EUR
APOSOR953478-10G APOSOR953478-1G APOSOR953478-5G
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 171,2383 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00866571
Núm. CAS: 136236-51-6