5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953479-100MG OR953479-1G OR953479-250MG
APOSOR953479-100MGEA 168 EUR
APOSOR953479-100MG APOSOR953479-1G APOSOR953479-250MG
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid 95%
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₀O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06654975
Núm. CAS: 40808-25-1