4,5-Dichloroquinazoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953494-1G OR953494-250MG
APOSOR953494-1GEA 126 EUR
APOSOR953494-1G APOSOR953494-250MG
4,5-Dichloroquinazoline 95%
4,5-Dichloroquinazoline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909637
Núm. CAS: 2148-55-2