Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9535-1G OR9535-250MG
APOSOR9535-1GEA 170 EUR
APOSOR9535-1G APOSOR9535-250MG
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate
Formula: C₁₅H₁₃BrO₃
Pto. Ebullición: 202…203 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436016
Núm. CAS: 17054-26-1