Ethyl-2,4-dimethylbenzoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2,4-dimethylbenzoate
OR953516-100G
OR953516-25G
OR953516-5G
APOSOR953516-100GEA
261
EUR
APOSOR953516-100G
APOSOR953516-25G
APOSOR953516-5G
Ethyl-2,4-dimethylbenzoate 96%
Ethyl-2,4-dimethylbenzoate
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015438 Núm. CAS: 33499-42-2 |