2-Cyano-N-(2-phenylethyl)acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953526-1G OR953526-5G
APOSOR953526-1GEA 502 EUR
APOSOR953526-1G APOSOR953526-5G
2-Cyano-N-(2-phenylethyl)acetamide 95%
2-Cyano-N-(2-phenylethyl)acetamide
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00552868
Núm. CAS: 51838-02-9