N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953558-1G OR953558-5G
APOSOR953558-1GEA 217 EUR
APOSOR953558-1G APOSOR953558-5G
N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide 95%
N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide
Formula: C₉H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463630
Núm. CAS: 50982-66-6