3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953566-100MG
OR953566-1G
OR953566-250MG
APOSOR953566-100MGEA
287
EUR
APOSOR953566-100MG
APOSOR953566-1G
APOSOR953566-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde
Formula:
C₈H₅IN₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08457789 Núm. CAS: 900514-07-0 |