(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953579-1G OR953579-5G
APOSOR953579-1GEA 63.8 EUR
APOSOR953579-1G APOSOR953579-5G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191310
Núm. CAS: 169749-99-9